Learn More
D-Gulose, TRC
Código de producto. 17968584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17968584 250 mg 250 miligramos
17949434 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17968584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG855190250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4205-23-6
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.1559
Sinónimo Gulose, D- (8CI)
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-penthidroxihexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Gulose
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634