Learn More
D-(+)-Glucosa, grado reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466501 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11466501 250 g
1 options
Código de producto. 11466501 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219402483
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucose
Color Blanco
Densidad 1.544g/mL
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Polvo granular