Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Glucose |
| Nombre de nota | Reactivo para cultivo celular |
| CAS | 50-99-7 |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
| Clave InChI | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
| SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 180.156 |
| Mostrar más |