Learn More
D(+)-Glucosa, anhidro, específica según los requisitos de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15501391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15501391 25 kg 25 Kg
15582943 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15501391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388190250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP
Punto de fusión 146.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 16 h)
Cantidad 25 kg
Índice Merck 15,4495
Condición de rotación específica + 52.75 (25.00°C c=10, H2O, NH4OH)
Rotación específica + 52.75
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97.5 to 102.0% (Anhydrous substance)
Sustancias relacionadas 0.5% max. (total impurities)