Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Glucose |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| Densidad | 1.544g/mL |
| Cantidad | 5 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
| Forma física | Polvo |