Learn More
D-(+)-glucosa, anhidro, para análisis de ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11482842 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482842 500 g 500 g
11492842 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215252790
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucose
Nombre de nota For ACS analysis
Densidad 1.544g/mL
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Forma física Polvo