Learn More
D(+)-Glucosa Anhidra, Extra Pura, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10335850 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10335850 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10395890 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10254480 2 kg Jarra para polvos de plástico 2 KG
10539380 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10335850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0450/53
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
D(+)-Glucosa Anhidra, Extra Pura, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL 148912
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Punto de fusión 146 °C
Color Blanco
pH Desde 6 hasta 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,16g/mol
Forma física Sólido