Learn More
D(+)-Glucosa Anhidra, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10373242 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10373242 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10141520 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10385940 2 kg Jarra de plástico para polvo 2 KG
10395940 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10373242 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0500/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
C6H12O6, número CAS-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal, solución de dextrosa, aldehído-d-glucosa, dextrosa, anhidro, dextrosa anhidra, d-glucosa en forma lineal, d-glucosa, anhidro, d +-glucosa, glucosa, anhidro, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, blanco, 180,16 g/mol
C6H12O6, número CAS-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxhexanal, solución de dextrosa, aldehído-d-glucosa, dextrosa, anhidro, dextrosa anhidra, d-glucosa en forma lineal, d-glucosa, anhidro, d +-glucosa, glucosa, anhidro, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, blanco, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL 148912
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal, d +-glucosa, aldehído-d-glucosa, glucosa, anhidro, dextrosa, anhidro, d-glucosa, anhidro, dextrosa anhidra, solución de dextrosa, d-glucosa en forma lineal, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Punto de fusión 146 °C
Color Blanco
pH De 6 a 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16 g/mol
Forma física Sólido