Learn More
D(+)-Glucosa Anhidra, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10141520 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10141520 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10373242 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10385940 2 kg Jarra de plástico para polvo 2 KG
10395940 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10141520 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0500/53
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
C6H12O6, número CAS-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal, solución de dextrosa, aldehído-d-glucosa, dextrosa, anhidro, dextrosa anhidra, d-glucosa en forma lineal, d-glucosa, anhidro, d +-glucosa, glucosa, anhidro, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, blanco, 180,16 g/mol
C6H12O6, número CAS-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxhexanal, solución de dextrosa, aldehído-d-glucosa, dextrosa, anhidro, dextrosa anhidra, d-glucosa en forma lineal, d-glucosa, anhidro, d +-glucosa, glucosa, anhidro, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, blanco, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL 148912
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Punto de fusión 146 °C
Color Blanco
pH Desde 6 hasta 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,16g/mol
Forma física Sólido