Learn More
D - (+) - glucosa, anhidra, cultivo celular, MP Biomedicals
Código de producto. 11405182 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405182 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 11405182 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219467205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    370.65€ / 5 Kg
    Ahorro 19.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A main source of energy for living organisms that is combined into glucosides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides and glycogen.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D - (+) - Glucose
Nombre de nota Anhidro
CAS 50-99-7
Densidad 1.544 g/mL
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 5 kg
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
Peso molecular (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Grado Cultivo celular
Forma física Crystalline Powder