Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucosa, anhidro, 99 %
Código de producto. 11462858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462858 500 g 500 g
11472858 2500 g 2500 g
11482858 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462858 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16828.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-glucosa se utiliza en varios procesos metabólicos, incluyendo la síntesis enzimática de ciclohexil-alfa y beta-D-glucósidos. Participa en la detección de diabetes mellitus tipo 2 y la aldohexosa más utilizada en organismos vivos. Su disponibilidad influye en los procesos psicológicos ya que es una fuente de energía primaria para el cerebro.
Solubilidad
Soluble en agua, ácido acético glacial caliente, piridina, anilina y dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en metanol, etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00063774
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucose
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión De 147 °C a 153 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 500 g
Beilstein 1281608
Índice Merck 14,4459
Información de solubilidad Soluble in water,hot glacial acetic acid,pyridine,aniline and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%