Learn More
Melford D-glucosa
Código de producto. 30018285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018285 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30018285 Proveedor Melford N.º de proveedor G320301000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 5996-10-1
  • Fórmulamolecular:C6H12O6H2O​
  • Peso molecular : 198,17
Especificaciones
CAS 10-1-5996
Fórmula molecular C6H12O6-H2O
Cantidad 1 kg