Learn More
Sal sódica de 6-fosfato de D(+)-glucosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11986901 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11986901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446980010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucose 6-phosphate sodium salt
CAS 54010-71-8
Punto de fusión 192°C to 197°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12NaO9P
Cantidad 1 g
Rotación específica + 33
Sinónimo sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl hydrogenphosphate, sodium glucose 6-phosphate, robison ester monosodium salt, d-glucose-6-phosphate monosodium salt, d-glucose, 6-dihydrogen phosphate , monosodium salt, d +-glucose 6-phosphate sodium salt, d-glucose 6-phosphoric acid hydrogen sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-6-hydrogen phosphonatooxy-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-hexyl hydrogen phosphate
Clave InChI OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; fosfato de hidrógeno de [(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexil]
Peso molecular (g/mol) 282.12
PubChem CID 23677332
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.12
Porcentaje de pureza 98%