Descripción
La glucosa-6-fosfato (también conocida como éster de Robison) es azúcar de glucosa fosforilada en carbono 6. Este compuesto es muy común en las células, ya que la gran mayoría de la glucosa que entra en una célula se fosforila de esta manera. Debido a su posición prominente en la química celular, la glucosa 6-fosfato tiene muchos destinos posibles dentro de la célula.
La glucosa 6-fosfato se encuentra al inicio de dos vías metabólicas principales: la glicólisis y la pentosa fosfato. Además de estas vías metabólicas, la glucosa 6-fosfato también puede convertirse en glucógeno o almidón para su almacenamiento. Este almacenamiento se encuentra en el hígado y los músculos en forma de glucógeno para la mayoría de los animales multicelulares, y en gránulos de almidón o glucógeno intracelular para la mayoría de los demás organismos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glucose-6-Phosphate Disodium Salt |
| pH | 7 a 9 (sol. acuosa al 1%) |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble en agua destilada o en tampón diluido. |
| Rotación óptica | +30 – 38° (c=1, agua) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.2 (anhidro) |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Grado | Not Available |
| Forma física | Polvo blanco |