Learn More
D-glucosa-6-fosfato, hidrato de sal de disodio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11462990 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462990 500 mg 500 miligramos
11472990 5 g 5 g
11482990 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462990 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02100312.5
Se encuentra al inicio de las vías metabólicas de la glicólisis y la pentosa fosfato. D-glucosa-6-fosfato, hidratos de sal disódica, MP Biomedicals, es el núcleo del sustrato de carbohidratos para la síntesis enzimática de los arquetidil-mio-inositoles pr
La glucosa-6-fosfato (también conocida como éster de Robison) es azúcar de glucosa fosforilada en carbono 6. Este compuesto es muy común en las células, ya que la gran mayoría de la glucosa que entra en una célula se fosforila de esta manera. Debido a su posición prominente en la química celular, la glucosa 6-fosfato tiene muchos destinos posibles dentro de la célula.
La glucosa 6-fosfato se encuentra al inicio de dos vías metabólicas principales: la glicólisis y la pentosa fosfato. Además de estas vías metabólicas, la glucosa 6-fosfato también puede convertirse en glucógeno o almidón para su almacenamiento. Este almacenamiento se encuentra en el hígado y los músculos en forma de glucógeno para la mayoría de los animales multicelulares, y en gránulos de almidón o glucógeno intracelular para la mayoría de los demás organismos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3671-99-6
Fórmula molecular C6H11Na2O9P
Peso molecular (g/mol) 304.10
Número MDL MFCD00136037
Clave InChI CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Sinónimo d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
Nombre IUPAC Disodio;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexil] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
pH 7 to 9 (1% aq. soln.)
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in distilled water or dilute buffer.
Rotación óptica +30–38° (c=1, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2 (anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo blanco