Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de D-Glucosa-6-fosfato, 98 %
Código de producto. 15467219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467219 5 g 5 g
15457219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467219 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66023.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.38€
    312.65€ / 5 g
    Ahorro 63.73€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3671-99-6 | C6H11Na2O9P | 304.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3671-99-6
Fórmula molecular C6H11Na2O9P
Peso molecular (g/mol) 304.10
Número MDL MFCD00136037
Clave InChI CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Sinónimo d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
Nombre IUPAC Disodio;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexil] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo