Learn More
D-(+)-Glucosa, 1 m solución acuosa., estéril, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462909 125 mL 125 ml
15472909 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60067.=E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
D-(+)-Glucose used as a ideal in culture media component. Also used in foods and medicines and as a source of certain amino acids by fermentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La d-(+)-glucosa se utiliza como un componente ideal en medios de cultivo. También se utiliza en alimentos y medicamentos y como fuente de algunos aminoácidos por fermentación.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua. Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00148912
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucose
Nombre de nota sterile
Cantidad 125 mL
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solución acuosa de 1 M
Forma física Líquido