Learn More
D-Glucosamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30005871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005871 10 g 10 g
17939434 10 mg 10 miligramos
17947824 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG51495010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-84-2
Fórmula molecular C6 H13 N O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.63
Sinónimo Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-d-glucopyranose hydrochloride
Nombre IUPAC (3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hidroximetil)oxano-2,4,5-triol; Cloruro
SMILES Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0561
Porcentaje de pureza >95%