Learn More
D-Glucono-1,5-lactona, TRC
Código de producto. 30134119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
500 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134119 5 g 5 g
30135554 500 g 500 g
17908114 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4174755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-80-2
Fórmula molecular C6 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Sinónimo Gluconic acid lactone (6CI), Gluconic acid, lactone, D- (7CI), Gluconic acid, δ-lactone, D- (8CI), (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, 1,5-D-Gluconolactone, 1,5-Gluconolactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Glucose δ-lactone, D-Gluconic acid 1,5-lactone, D-Gluconic acid lactone, D-Glucono-1,5-lactone, D-Glucono-δ-lactone, E 575, Fujiglucon, Glucono-δ-lactone, Gluconolactone, Lysactone, Riken Lactone, δ-Gluconolactone
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-ona
SMILES OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Gluconic acid D-lactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0477
Porcentaje de pureza >95%