Learn More
D-Glucamina (>75%), TRC
Código de producto. 30240894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240894 5 g 5 g
30240738 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4132005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-43-7
Fórmula molecular C6 H15 N O5
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo D-Glucamine
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-aminohexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6,8-12H,1-2,7H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.095