Learn More
D-Glucamina (>75%), TRC
Product Code. 30240738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30240738 1 g 1 g
30240894 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30240738 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG4132001G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 488-43-7
Fórmula molecular C6 H15 N O5
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo D-Glucamine
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-aminohexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Glucamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6,8-12H,1-2,7H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.095
Product Title
Select an issue
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.