Learn More
D-Galactosa, TRC
Código de producto. 30137102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137102 500 g 500 g
30005085 10 g 10 g
30007090 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG155250500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-23-4
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo D-Galactose, Galactose, D- (8CI), (+)-Galactose, D-(+)-Galactose, Galactose, D-Galactopyranose, D(+)-Galactose
Nombre IUPAC (3R,4S,5R,6R)-6-(hidroximetiloxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Galactose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634
Porcentaje de pureza >95%