missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Galactose, MedChemExpress

Código de producto. 16421338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16421338 5 g 5 g
16472366 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16421338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0210

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.

D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material D-Galactose
CAS 59-23-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 5 g
Sinónimo D-(+)-Galactose
Información de solubilidad H2O : 62.5 mg/mL (346.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.