Learn More
D-Galactose, MedChemExpress
Código de producto. 16472366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472366 500 mg 500 miligramos
16421338 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Galactose
CAS 59-23-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 500 mg
Sinónimo D-(+)-Galactose
Información de solubilidad H2O : 62.5 mg/mL (346.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation