Learn More
D-Fucose, TRC
Código de producto. 30137114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137114 1 g 1 g
30010592 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8361201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3615-37-0
Fórmula molecular C6 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo D-Galactose, 6-deoxy-, Fucose, D- (8CI), 6-Deoxy-D-galactose, (+)-Fucose, 6-Deoxygalactose, D-(+)-Fucose, D-6-Deoxygalactose, D-Fucose, Rhodeose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal
SMILES C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Fucose
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685