Learn More
Alfa Aesar™ D-(+)-Fucose, 99%
Código de producto. 11365159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365159 1 g 1 g
11375159 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365159 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A18234.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3615-37-0
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.157
Número MDL MFCD00135603
Clave InChI PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Sinónimo 2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
PubChem CID 94270
ChEBI CHEBI:48203
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal
SMILES CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Fucose
Punto de fusión 135°C to 141°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1723320
Índice Merck 14,4278
Rotación óptica +76° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%