Learn More
D(+)-Fucosa, 98+%
Código de producto. 10330694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10330694 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10042960 1 g Frasco de vidrio 1 g
10360784 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10330694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225632500
Solicitar formato a granel o personalizado
D (+)-Fucosa, 98+ %, CAS # 3615-37-0, también conocido como aldehído-D-fucosa, es un enantiómero de aldehído-L-fucosa que se encuentra en las plantas. Muestra varias actividades biológicas, incluida la adhesión celular. | CAS: 3615-37-0 | C6H12O5| 164,16 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La D (+)-Fucosa se puede encontrar principalmente en plantas y muestra varias actividades biológicas, incluida la adhesión celular
Aplicaciones
• La D-fucosa se encuentra generalmente en plantas y algunos microorganismos, como un glucósido relativamente simple que comprende solo unas pocas unidades de azúcar
•Se puede utilizar como única fuente de carbono en algunos microorganismos
•Se puede utilizar para estudiar enzimas implicadas en su mutarrotación para formar L-fucosa
• Este compuesto se utiliza como compuesto de referencia en el análisis de metabolitos de carbohidratos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3615-37-0
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00135603
Clave InChI PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Sinónimo 2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
PubChem CID 94270
ChEBI CHEBI:48203
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal
SMILES CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Fucose
Punto de fusión 144.0°C to 145.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 31, 76
Índice Merck 15, 4307
Condición de rotación específica + 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotación específica + 76.00
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación