Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La D (+)-Fucosa se puede encontrar principalmente en plantas y muestra varias actividades biológicas, incluida la adhesión celular
Aplicaciones
• La D-fucosa se encuentra generalmente en plantas y algunos microorganismos, como un glucósido relativamente simple que comprende solo unas pocas unidades de azúcar
•Se puede utilizar como única fuente de carbono en algunos microorganismos
•Se puede utilizar para estudiar enzimas implicadas en su mutarrotación para formar L-fucosa
• Este compuesto se utiliza como compuesto de referencia en el análisis de metabolitos de carbohidratos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D(+)-Fucose |
| Punto de fusión | 144.0°C to 145.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 31, 76 |
| Índice Merck | 15, 4307 |
| Condición de rotación específica | + 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3) |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación