Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de dicalcio de D-fructosa-1,6-difosfato, 95 %
Código de producto. 15477849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477849 25 g 25 g
15487849 100 g 100 g
15497849 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477849 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66477.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6055-82-9 | C6H10Ca2O12P2 | 416.238 g/mol
D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt is essential for glycolysis to occur efficiently. It links to adenine nucleotides which regulate 6-phosphofructokinases (Pfks) that catalyze one of the rate limiting steps of glycolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de dicalcio de D-fructosa-1,6-difosfato es esencial para que la glicolisis se produzca de manera eficaz. Se une a los nucleótidos de adenina que regulan las 6-fosfofuctoquinasas (Pfks) que catalizan uno de los pasos limitadores de velocidad de la glicolisis.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6055-82-9
Fórmula molecular C6H10Ca2O12P2
Peso molecular (g/mol) 416.238
Número MDL MFCD00135875
Clave InChI MKSZTTCFYSGQHA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo d-fructose, 1,6-bis dihydrogen phosphate , calcium salt 1:2, dicalcium 2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyl phosphate, dicalcium 2,3,4-tris oxidanyl-5-oxidanylidene-6-phosphonatooxy-hexyl phosphate
PubChem CID 53398690
Nombre IUPAC fosfato de dicalcio;(2,3,4-trihidroxi-5-oxo-6-fosfonatoxihexil)
SMILES C(C(C(C(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo