Learn More
D-Dimer Antibody (DD1), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18532641 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
18532641 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18532641 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1108374F
Mouse Monoclonal Antibody
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human, Monkey, Baboon samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno D-Dimer
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon DD1
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen D Dimer
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Monkey, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a