Learn More
D-(+)-dextrosa, cristalino, MP Biomedicals
Código de producto. 11485532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
10 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
25 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485532 25 kg 25 Kg
11455532 1 kg -
11475532 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290152125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.00€
    873.60€ / 25 Kg
    Ahorro 44.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Dextrose
Cantidad 25 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Forma física cristalino/a/s