Learn More
D-(+)-dextrosa, anhidra, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15835128 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
11339.80 g
2268 g
45359.20 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15835128 100 lb. Frasco de plástico 45359.20 g
15815128 5 lb. Frasco de plástico 2268 g
15825128 25 lb. Frasco de plástico 11339.80 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15835128 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J14535.Q5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00063774
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2 r,3 s,4 r,5 r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2 R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Dextrose
Punto de fusión 147°C to 153°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH2OH(CHOH)4CHO
Cantidad 100 lb.
Beilstein 1281608
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Forma física Polvo cristalino