Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-arabitol, 99 %
Código de producto. 11483388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483388 5 g 5 g
11493388 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483388 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17801.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.146 g/mol
It can be employed as a sugar in the production of xylitol via biotransformation process. It is a substrate used to identify, differentiate and characterize enzyme such as the gluconobacter oxydans dehydrogenase(s), Gox2181, hyperthermophilic D-arabitol dehydrogenase from Thermotoga maritime and NAD-dependent D-arabitoldehydrogenase from acetic acid bacterium, Acetobacter suboxydans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede emplear como azúcar en la producción de xilitol mediante un proceso de biotransformación. Es un sustrato utilizado para identificar, diferenciar y caracterizar enzimas como la deshidrogenasa de gluconobacter oxydans (GOx)2181, D-arabitol deshidrogenasa hipertermófílica de Thermotoga maritima y D-arabitoldeshidrogenasa dependiente de NAD de la bacteria del ácido acético, Acetobacter suboxydans.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-82-4
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.146
Número MDL MFCD00004709
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Sinónimo d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
PubChem CID 94154
ChEBI CHEBI:18333
Nombre IUPAC (2R,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Arabitol
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1720520
Índice Merck 14,762
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Rotación óptica +132° (c=0.4 in Acidified Molybdate Solution)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%