Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Arabitol, +99 %
Código de producto. 10702881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702881 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10147513 25 g Frasco de vidrio 25 g
10167893 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10702881 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 302870050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-82-4
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00004709
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Sinónimo d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
PubChem CID 94154
ChEBI CHEBI:18333
Nombre IUPAC (2R,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Arabitol
Punto de fusión 97°C to 105°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica + 12
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino