Learn More
Melford D-+-arabitol
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 488-82-4
- Fórmulamolecular:C5H12O5
- Peso molecular: 152,15 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 488-82-4 |
| Fórmula molecular | C5H12O5 |
| Cantidad | 1 kg |