Learn More
D-(-)-Arabinosa (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10216054
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10216054 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10216054 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2504100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La D-(-)-Arabinosa es un componente utilizado para medios de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Arabinose
CAS 28697-53-2
Punto de fusión 152°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H10O5
Número MDL MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
Cantidad 100 g
Rotación específica -107 to -97° (+ or -)
Sinónimo alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
SMILES OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Nombre IUPAC (4S,5R)-oxano-2,3,4,5-tetrol
Peso molecular (g/mol) 150.13
PubChem CID 71313478
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.07
Porcentaje de pureza 99% min.
Forma física Polvo/Sólido