Learn More
D-Arabinosa, TRC
Código de producto. 17969314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969314 5 g 5 g
17957244 50 g 50 g
17959234 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17969314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7641755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28697-53-2
Fórmula molecular C5 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Sinónimo D-Arabinose, Arabinopyranose, D- (8CI), D-Arabinopyranose
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Arabinopyranose
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528