Especificaciones
| CAS | 10323-20-3 |
| Fórmula molecular | C5H10O5 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5 |
| Clave InChI | SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 150.13 |
| PubChem CID | 66308 |
| ChEBI | CHEBI:46983 |