Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Arabinosa, 99 %
Código de producto. 10347580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347580 25 g Frasco de plástico 25 g
10751241 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347580 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 161450250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 28697-53-2 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28697-53-2
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Sinónimo alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 71313478
Nombre IUPAC (4S,5R)-oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Arabinose
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 152.0°C to 160.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 31, 34
Rotación específica − 103.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido