Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(–)-Arabinosa, 99 %
Código de producto. 11484153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484153 250 g 250 g
11364529 10 g 10 g
11474153 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484153 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A10357.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10323-20-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
D-(-)-Arabinose is used in culture media for some bacteria. It serves as a component of biopolymers such as hemicellulose and pectin. In the synthetic biology laboratory, it is employed as a reversible switch for protein expression under the Pbad promoter (i.e. part of plasmids) in E. coli. Further, it acts as an inhibitor of the enzyme glucose dehydrogenase. In addition to this, it is used as a pharmaceutical intermediate and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
D-(–)-arabinosa se utiliza en medios de cultivo para algunas bacterias. Sirve como componente de biopolímeros como hemicelulosa y pectina. En el laboratorio de biología sintética, se emplea como un interruptor reversible para la expresión de proteínas bajo el promotor Pbad (es decir, parte de los plásmidos) en E. coli. Además, actúa como un inhibidor de la enzima glucosa deshidrogenasa. Además de esto, se utiliza como un intermedio farmacéutico y aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10323-20-3
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00135608
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-WDCZJNDASA-N
Sinónimo d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
PubChem CID 66308
ChEBI CHEBI:46983
Nombre IUPAC (2S,3R,4R)-2,3,4,5-trihidroxipentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D- (-)-Arabinose
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1723079
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −104° (c=10 in water, 24h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%