Learn More
D-(+)-altrosa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496191 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11496191 10 mg
11406201 25 mg
11416201 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496191 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219120810
Se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar isomerasas de aldosa como la L-fucosa isomerasa de Caldicellulosiruptor saccharolyticus y la d-arabinosa isomerasa (d-AI) de Bacillus pallidus (B. pallidus) y Klebsiella pneumoniae.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1990-29-0
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-ARQDHWQXSA-N
Sinónimo d-altro-hexose, 2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-5pln1o36ff, 5pln1o36ff, d-+-altrose, aldehydo-d-altrose
PubChem CID 94780
ChEBI CHEBI:28385
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Altrose
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Forma física Powder