Learn More
D(+)-Altrosa, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10398560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 MG
10398560 100 mg 100 MG
1 options
Código de producto. 10398560
Marca: Thermo Scientific Acros 258021000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Altrose
Nombre de nota 99%
CAS 1990-29-0
Punto de fusión 106°C to 108°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL MFCD00075620
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 317
Rotación específica + 30
Sinónimo d-altro-hexose, 2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-5pln1o36ff, 5pln1o36ff, d-+-altrose, aldehydo-d-altrose
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
Peso molecular (g/mol) 180.16
PubChem CID 94780
ChEBI CHEBI:28385
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo