Learn More
D-Allose, TRC
Código de producto. 30179556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179556 1 g 1 g
30179276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5480051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2595-97-3
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanol, D-Allose
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-penthidroxihexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Allose
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634