Learn More
D-Abequesa, TRC
Código de producto. 30179133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179133 25 mg 25 miligramos
30179337 10 mg 10 miligramos
30179589 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA01020525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56816-60-5
Fórmula molecular C6 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo Abequose (6CI), 3,6-Dideoxy-D-xylo-hexose;
Nombre IUPAC (2R,4R,5R)-2,4,5-trihidroxihexanal
SMILES C[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Abequose
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O4/c1-4(8)6(10)2-5(9)3-7/h3-6,8-10H,2H2,1H3/t4-,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0736