Learn More
D-2'-Desoxirribofuranosil-3-Guanilurea (mezcla alfa/beta), TRC
Código de producto. 30133570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133570 25 mg 25 miligramos
30133642 50 mg 50 miligramos
30006099 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD25350025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570410-72-9
Fórmula molecular C7H14N4O4
Peso molecular (g/mol) 218.21
Sinónimo N-(Aminoiminomethyl)-N'-(2-deoxy-D-erythro-pentofuranosyl)urea;
Nombre IUPAC N-(Aminoiminometil)-N'-(2-desoxi-D-eritro-pentofuranosil)urea
SMILES O[C@H]1CC(NC(NC(N)=N)=O)O[C@@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-2'-Deoxyribofuranosyl-3-guanylurea
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N4O4/c8-6(9)11-7(14)10-5-1-3(13)4(2-12)15-5/h3-5,12-13H,1-2H2,(H5,8,9,10,11,14)/t3-,4+,5+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1
Porcentaje de pureza >95%