Learn More
D 13223 (Metabolito Flupirtina), TRC
Código de producto. 30351907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351907 10 mg 10 miligramos
30351017 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10006510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95777-69-8
Fórmula molecular C14H16ClFN4O
Peso molecular (g/mol) 310.75
Sinónimo D 13223, Flupirtine Metabolite
Nombre IUPAC N-[2-amino-6-[(4-fluorofenil)metilamino]piridina-3-il]acetamida; Cloruro
SMILES Cl.CC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Amino-6-(((4-fluorophenyl)methyl)amino)-3-pyridinyl)acetamide Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15FN4O.ClH/c1-9(20)18-12-6-7-13(19-14(12)16)17-8-10-2-4-11(15)5-3-10;/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,20)(H3,16,17,19);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0997