Learn More
Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 Antibody [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30735194 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30735194 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30735194 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7458P
Sheep Polyclonal Antibody
Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 Polyclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen cytosolic, 1C, member 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.-, EC 2.8.2.1, EC 2.8.2.2, humSULTC2, ST1C2, Sulfotransferase 1C1, sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 2, SULT1C#1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2, Ala2-Leu296, predicted, Accession # O00338
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6819
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG