missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 30740037 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30740037 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30740037 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7458I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 Polyclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cytosolic, 1C, member 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.-, EC 2.8.2.1, EC 2.8.2.2, humSULTC2, ST1C2, Sulfotransferase 1C1, sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 2, SULT1C#1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2, Ala2-Leu296, predicted, Accession # O00338
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6819
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.