missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 Antibody (OTI9B7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18004187 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18004187 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18004187 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP203227

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 Monoclonal specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9B7
Concentración 0.49 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150
Alias de gen Aryl sulfotransferase 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.1, HAST1/HAST2, Phenol sulfotransferase 1, Phenol-sulfating phenol sulfotransferase 1, P-PST, P-PST 1, PST, ST1A1, ST1A3, STP1MGC5163, STPMGC131921, sulfotransferase 1A1, sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 1, Thermostable phenol sulfotransferase, thermostable phenol sulfotransferase1, ts-PST, TSPST1
Símbolos de los genes SULT1A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SULT1A1 (NP_001046) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 34 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.