Learn More
Cytiva Cytopore 1
Código de producto. 11399991 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399991 20 g cada uno
1 options
Código de producto. 11399991 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17091101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los microportadores macroporosos Cytopore1 están diseñados principalmente para su uso en sistemas de cultivo en suspensión para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) adherentes recombinantes y la producción de proteínas recombinantes. Microportadores Cytopore macroporosos para cultivo celular de Cytiva. El cultivo de microportadores es una técnica que hace posible el cultivo de alto rendimiento de las células dependientes del anclaje. Los microportadores Cytopore son macroporosos, lo que hace posible que las células crezcan en 3D y aumenten un área de superficie aún mayor por volumen para mejorar esta técnica de cultivo de alto rendimiento. Los microportadores tienen una carga positiva debido a los grupos DEAE acoplados a la matriz de celulosa y disponen de una estructura de red y distribución de tamaño de partículas muy precisas, donde la proporción de área de superficie con respecto al material de partículas es mayor que 95 a 1. La estructura de red permite observar de cerca las células teñidas mientras crecen dentro de los microportadores.
  • La estructura macroporosa de los microportadores Cytopore fomenta el crecimiento celular en el gránulo, mientras que los microporos proporcionan la máxima disponibilidad de nutrientes.
  • Las características de Cytopore permiten el crecimiento de células que requieren altas tasas de recirculación y alta disponibilidad de nutrientes.
  • Está optimizado para el crecimiento de CHO recombinantes en cultivos de tanques agitados, pero se puede aplicar a líneas celulares que requieren una carga superficial similar.
  • Transparente para un fácil examen microscópico de las células adheridas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microportadores Cytopore 1
Para utilizar con (aplicación) Está optimizado para el crecimiento de CHO recombinantes en cultivos de tanques agitados, pero se puede aplicar a líneas celulares que requieren una carga superficial similar
Tratamiento de superficie Intercambiador DEAE hidrofílico, carga positiva
Material Celulosa de algodón entrecruzada
Tamaño de partículas (métrico) 230 μm, esférico
Cantidad 20 g